2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 76 EUR
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂IO₂
Smeltpunt: 195…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368123
CAS nummer: 501433-05-2