3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-m-toluic acid
PC500470-1G PC500470-250MG PC500470-5G
APOSPC500470-1GEA 385 EUR
APOSPC500470-1G APOSPC500470-250MG APOSPC500470-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18378583
CAS nummer: 680610-75-7
UN: 3261
ADR: 8,III