4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500471-1G PC500471-5G PC500471-250MG
APOSPC500471-1GEA 220 EUR
APOSPC500471-1G APOSPC500471-5G APOSPC500471-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28014065
CAS nummer: 1416980-23-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable