3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-5-fluoro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-fluorobenzyl bromide
PC500474-1G PC500474-250MG PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA 322 EUR
APOSPC500474-1G APOSPC500474-250MG APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18378634
CAS nummer: 1379351-68-4
UN: 3261
ADR: 8 III