4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500478-1G PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA 402 EUR
APOSPC500478-1G APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.042 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22492235
CAS nummer: 853368-32-8