5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Carboxy-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-toluic acid
PC500479-1G PC500479-250MG PC500479-5G
APOSPC500479-1GEA 330 EUR
APOSPC500479-1G APOSPC500479-250MG APOSPC500479-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06208849
CAS nummer: 773100-76-8
UN: 3261
ADR: 8,III