Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 770 EUR
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Formule: C₉F₁₈
Kookpunt: 124…125 °C (749 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153236
CAS nummer: 423-02-9