Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500480-1G PC500480-5G PC500480-250MG
APOSPC500480-1GEA 199 EUR
APOSPC500480-1G APOSPC500480-5G APOSPC500480-250MG
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040512
CAS nummer: 1543224-54-9