3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G PC500487-250MG PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA 263 EUR
APOSPC500487-1G APOSPC500487-250MG APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27931488
CAS nummer: 886615-32-3
UN: 3261
ADR: 8 III