3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500489-1G PC500489-250MG
APOSPC500489-1GEA 308 EUR
APOSPC500489-1G APOSPC500489-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27934056
CAS nummer: 943830-81-7