2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500491-1G PC500491-250MG PC500491-5G
APOSPC500491-1GEA 201 EUR
APOSPC500491-1G APOSPC500491-250MG APOSPC500491-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443561
CAS nummer: 713-21-3
UN: 3265
ADR: 8,III