3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500493-1G PC500493-250MG PC500493-5G
APOSPC500493-1GEA 231 EUR
APOSPC500493-1G APOSPC500493-250MG APOSPC500493-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846056
CAS nummer: 943830-79-3