4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500495-1G PC500495-250MG PC500495-5G
APOSPC500495-1GEA 438 EUR
APOSPC500495-1G APOSPC500495-250MG APOSPC500495-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24148371
CAS nummer: 120077-70-5