5-Bromo-2-fluorostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500496-1G PC500496-250MG PC500496-5G
APOSPC500496-1GEA 58.4 EUR
APOSPC500496-1G APOSPC500496-250MG APOSPC500496-5G
5-Bromo-2-fluorostyrene
5-Bromo-2-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20384566
CAS nummer: 221030-92-8