3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC500497-1G PC500497-5G PC500497-10G
APOSPC500497-1GEA 213 EUR
APOSPC500497-1G APOSPC500497-5G APOSPC500497-10G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18447606
CAS nummer: 886615-31-2