5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC500502-1G PC500502-250MG PC500502-5G
APOSPC500502-1GEA 409 EUR
APOSPC500502-1G APOSPC500502-250MG APOSPC500502-5G
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23711739
CAS nummer: 1427413-65-7
UN: 3261
ADR: 8,III