4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500506-1G PC500506-250MG PC500506-5G
APOSPC500506-1GEA 409 EUR
APOSPC500506-1G APOSPC500506-250MG APOSPC500506-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅Br₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22491116
CAS nummer: 1523196-85-1
UN: 3261
ADR: 8,III