3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500508-1G PC500508-250MG
APOSPC500508-1GEA 308 EUR
APOSPC500508-1G APOSPC500508-250MG
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040519
CAS nummer: 1541643-75-7