Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-3-fluoro-o-toluate, 2-Fluoro-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
PC500509-1G PC500509-250MG PC500509-5G
APOSPC500509-1GEA 257 EUR
APOSPC500509-1G APOSPC500509-250MG APOSPC500509-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11505952
CAS nummer: 142314-72-5
UN: 3265
ADR: 8 III