Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl α-bromo-4-fluoro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-5-fluorobenzyl bromide
PC500511-1G PC500511-250MG PC500511-5G PC500511-10G
APOSPC500511-1GEA 51.2 EUR
APOSPC500511-1G APOSPC500511-250MG APOSPC500511-5G APOSPC500511-10G
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11505951
CAS nummer: 157652-28-3
UN: 3265
ADR: 8 III