4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenemethanol
PC500516-1G PC500516-25G PC500516-5G PC500516-10G
APOSPC500516-1GEA 58.4 EUR
APOSPC500516-1G APOSPC500516-25G APOSPC500516-5G APOSPC500516-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12761598
CAS nummer: 932390-36-8