3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500522-1G PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA 351 EUR
APOSPC500522-1G APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18378686
CAS nummer: 1379371-56-8
UN: 3261
ADR: 8,III