2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-3-fluoro-o-tolunitrile, 2-Cyano-6-fluorobenzyl bromide
PC500524-1G PC500524-250MG PC500524-5G
APOSPC500524-1GEA 67.2 EUR
APOSPC500524-1G APOSPC500524-250MG APOSPC500524-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12025416
CAS nummer: 635723-84-1
UN: 3261
ADR: 8 III