2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Cyano-4-fluorobenzyl bromide
PC500527-1G PC500527-5G
APOSPC500527-1GEA 22 EUR
APOSPC500527-1G APOSPC500527-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09261046
CAS nummer: 217661-27-3
UN: 3265
ADR: 8 III