3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 292 EUR
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18394044
CAS nummer: 853368-35-1
UN: 3261
ADR: 8 III