3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500537-1G PC500537-250MG
APOSPC500537-1GEA 497 EUR
APOSPC500537-1G APOSPC500537-250MG
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18378635
CAS nummer: 1379358-86-7
UN: 3261
ADR: 8 III