4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500539-1G PC500539-250MG PC500539-5G
APOSPC500539-1GEA 90.6 EUR
APOSPC500539-1G APOSPC500539-250MG APOSPC500539-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16839140
CAS nummer: 1197231-94-9