2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methoxy-6-(trifluoroacetyl)aniline, 2-Amino-3-(trifluoroacetyl)anisole, 1-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC50054-1G PC50054-250MG
APOSPC50054-1GEA 0 EUR
APOSPC50054-1G APOSPC50054-250MG
2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13173364
CAS nummer: 489429-72-3