4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC500541-5G PC500541-1G PC500541-250MG
APOSPC500541-5GEA 748 EUR
APOSPC500541-5G APOSPC500541-1G APOSPC500541-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅Br₂F₃O
Smeltpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22491122
CAS nummer: 1697955-36-4
UN: 3261
ADR: 8,III