2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-o-tolualdehyde
PC500542-1G PC500542-250MG PC500542-5G
APOSPC500542-1GEA 269 EUR
APOSPC500542-1G APOSPC500542-250MG APOSPC500542-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18205513
CAS nummer: 1379346-12-9