Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC500545-1G PC500545-5G PC500545-25G
APOSPC500545-1GEA 22 EUR
APOSPC500545-1G APOSPC500545-5G APOSPC500545-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12761599
CAS nummer: 957207-58-8