2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC500549-10G
PC500549-1G
PC500549-5G
APOSPC500549-10GEA
0
EUR
APOSPC500549-10G
APOSPC500549-1G
APOSPC500549-5G
2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile 97%
2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formule:
C₈H₅BrFN MW: 214.034 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18394042 CAS nummer: 1261686-95-6 UN: 3261 ADR: 8 III |