3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 232 EUR
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18394043
CAS nummer: 1246527-18-3
UN: 3261
ADR: 8,III