4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500558-1G PC500558-250MG PC500558-5G PC500558-25G
APOSPC500558-1GEA 407 EUR
APOSPC500558-1G APOSPC500558-250MG APOSPC500558-5G APOSPC500558-25G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28096625
CAS nummer: 1416980-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III