2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-5-fluoro-o-tolualdehyde
PC500562-1G PC500562-250MG PC500562-5G
APOSPC500562-1GEA 912 EUR
APOSPC500562-1G APOSPC500562-250MG APOSPC500562-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18205514
CAS nummer: 945995-09-5
UN: 3265
ADR: 8 III