4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 EUR
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆F₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096583
CAS nummer: 1804386-40-0