3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-3-formylbenzyl bromide
PC500570-1G PC500570-250MG
APOSPC500570-1GEA 547 EUR
APOSPC500570-1G APOSPC500570-250MG
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18378584
CAS nummer: 1379307-88-6
UN: 3261
ADR: 8 III