5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoro-3-formylbenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolualdehyde
PC500573-1G PC500573-250MG PC500573-5G
APOSPC500573-1GEA 438 EUR
APOSPC500573-1G APOSPC500573-250MG APOSPC500573-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28096626
CAS nummer: 1820717-85-8
UN: 3261
ADR: 8 III