2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500576-1G PC500576-250MG
APOSPC500576-1GEA 868 EUR
APOSPC500576-1G APOSPC500576-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208646
CAS nummer: 180091-38-7