5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500577-1G PC500577-5G
APOSPC500577-1GEA 123 EUR
APOSPC500577-1G APOSPC500577-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Formule: C₇H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405415
CAS nummer: 1111096-04-8