2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500581-1G PC500581-250MG
APOSPC500581-1GEA 577 EUR
APOSPC500581-1G APOSPC500581-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Formule: C₉H₄F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275302
CAS nummer: 159276-63-8