2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Chlorosulphonyl)-4-fluorobenzyl bromide
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 402 EUR
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅BrClFO₂S
MW: 287.534 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28096593
CAS nummer: 1820717-41-6
UN: 3265
ADR: 8 II