6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500584-1G PC500584-250MG
APOSPC500584-1GEA 723 EUR
APOSPC500584-1G APOSPC500584-250MG
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₉H₆F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096595
CAS nummer: 444919-46-4