6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500586-1G PC500586-250MG PC500586-5G
APOSPC500586-1GEA 1360 EUR
APOSPC500586-1G APOSPC500586-250MG APOSPC500586-5G
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096597
CAS nummer: 1823569-26-1