5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500589-1G PC500589-25G PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA 116 EUR
APOSPC500589-1G APOSPC500589-25G APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Formule: C₈H₈BrFO
Kookpunt: 54 °C (0,2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096600
CAS nummer: 1780981-61-4