4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 278 EUR
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Smeltpunt: 140…145 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22492213
CAS nummer: 859213-39-1