4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 EUR
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅BrClFO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28096606
CAS nummer: 1820684-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II