4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 141 EUR
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103420
CAS nummer: 1845695-98-8