4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500653-1G PC500653-250MG
APOSPC500653-1GEA 1030 EUR
APOSPC500653-1G APOSPC500653-250MG
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Formule: C₁₁H₈F₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103421
CAS nummer: 1845693-80-2