4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500654-1G PC500654-250MG
APOSPC500654-1GEA 912 EUR
APOSPC500654-1G APOSPC500654-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103422
CAS nummer: 1845713-67-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III